Przejdź do
V108
(±)-Norverapamil hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Nor-(±)-verapamil hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36N2O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.04
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
SMILES string
CC(C)C(CCCNCCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(C#N)C2=CC(OC)=C(OC)C=C2.Cl
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H
InChI key
OEAFTRIDBHSJDC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Norverapamil is an N-demethylated metabolite of verapamil. It has significantly less calcium channel blocking ability and exhibit therapeutic activity.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M003SML0657SML1025
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective determination of verapamil and norverapamil by capillary electrophoresis
Dethy J M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 654(1), 121-127 (1994)
Simultaneous determination of verapamil and norverapamil in biological samples by high-performance liquid chromatography using ultraviolet detection
Garcia M A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 693(2), 377-382 (1997)
M A Garcia et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 693(2), 377-382 (1997-06-06)
In this paper we develop an high-performance liquid chromatographic method with ultraviolet detection for the determination of verapamil and its primary metabolite norverapamil in biological samples. Both compounds, as well as the internal standard, imipramine, were extracted from alkalinised blood
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
V108-5MG04061832964317