Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł 935,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4190,00 zł 3561,50 zł |
Informacje o tej pozycji
935,00 zł
Cena katalogowa1100,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]22/D +9.6°, c = 0.5 in ethanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH.H2O/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H;1H2/t27-;;/m1../s1
InChI key
ICKXRKHJKXMFLR-KFSCGDPASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble | solubility H2O: >30 mg/mL, ethanol: soluble | solubility H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble | solubility H2O: >30 mg/mL |
| color white | color white to beige | color white | color white to off-white |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V106-25MG | 04061837429095 |
| V106-5MG | 04061837429101 |