Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł 1192,50 zł |
Informacje o tej pozycji
334,00 zł
biological source
Macadamia integrifolia oil
Quality Segment
assay
≥97% (capillary GC)
form
oil
impurities
<0.5% Trans-11 isomer
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
150 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
density
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
InChI key
UWHZIFQPPBDJPM-FPLPWBNLSA-N
Application
- Enhancing durability and sustainable preservation of Egyptian stone monuments using metabolites produced by Streptomyces exfoliatus.: This research investigates the use of microbial metabolites, including cis-Vaccenic acid, to enhance the preservation of historical monuments (Abd-Elhalim et al., 2023). (Abd-Elhalim et al., 2023).
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (capillary GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99% (capillary GC) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, oleic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| biological source Macadamia integrifolia oil | biological source Macadamia integrifolia | biological source synthetic (organic) | biological source plant oil (Jojoba) |
| form oil | form liquid | form - | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-Vaccenic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V0384-100MG | 04061837428913 |
| V0384-1G | 04061826659700 |