Przejdź do
P9417
Palmitoleic acid
≥98.5% (GC), liquid
Palmitoleic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
cis-9-Palmitoleic acid, cis-9-Hexadecenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
387,60 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.41
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-765-9
Beilstein/REAXYS Number:
1725389
MDL number:
387,60 zł
Cena katalogowa456,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Macadamia integrifolia
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
InChI key
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Application
Palmitoleic acid has been used:
  • to supplement Minimum Essential Media alpha (MEMα) to culture mouse spermatogonial stem cells (SSCs)
  • as a component of a defined serum-free medium for the long-term propagation of SSCs
  • in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) in the media for fatty acid treatment to assure a physiologic ratio between bound and unbound free fatty acid (FFA)
Biochem/physiol Actions
Palmitoleic acid is a 16-carbon, omega-7, monounsaturated fatty acid that is enriched in the triglycerides of human adipose tissue and in liver.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P966776169V0384
description
≥98.5% (GC), liquid
description
≥99% (capillary GC), liquid
description
analytical standard
description
≥97% (capillary GC), oil
biological source
Macadamia integrifolia
biological source
Macadamia integrifolia oil
biological source
-
biological source
Macadamia integrifolia oil
functional group
carboxylic acid, oleic acid
functional group
ester
functional group
carboxylic acid, oleic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥97% (capillary GC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
oil
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoleic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I have 100 mg of Palmitoleic acid in liquid form then How to prepare 100 mM stock solution
    1 answer
    1. Determine the product's initial concentration from its density (0.895 g/mL) and molecular weight (254.41 g/mol).
      (0.895 g/ml * 1000) / 254.41 g/mol = 3.52 mol/liter. Multiply by the GC purity found on the lot-specific Certificate of Analysis, expressed as a decimal.
      Determine the appropriate solvent and the volume of the 100 mM stock solution to be prepared and dilute accordingly.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can you specify the molar concentration of this product? Does the different amounts have different molar concentration?
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 0.895 g/mL and a molecular weight of 254.41 g/mol. Based on the specifications on the Certificate of Analysis, the minimum purity is 98.5%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 3.46M (98.5%) to 3.52M (100%).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Palmitoleic acid
    exactly what we ordered, quality was what we needed
    Helpful?