Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2020,00 zł
Nazwa produktu
Vitronectin from rat plasma, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
rat plasma
Quality Level
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
mol wt
75 kDa
packaging
pkg of 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
0.1 μg/cm2
solubility
water: soluble 1.00 mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Vtn(29169)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source rat plasma | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mol wt 75 kDa | mol wt 450 kDa | mol wt 45 kDa | mol wt 75 kDa |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Przegląd hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o hodowli komórek 2D i 3D, zaletach hodowli komórek 3D i technikach dostępnych do tworzenia modeli komórek 3D
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V0132-50UG | 04061837428876 |