Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N3O · 0.5H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
4160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
color
off-white
mp
267 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1.NC(=N)N3CC(O)c4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3O.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13;1-5(2,3)4/h2*1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
AETJLQVZNVTWPH-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-4-Hydroxydebrisoquin sulfate can be used for the metabolic studies of debrisoquin.
Biochem/physiol Actions
CYP2D6 metabolite of debrisoquin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color off-white | color yellow | color white to off-white | color light yellow to dark orange |
| mp 267 °C | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| UC261-5MG | 04061832932071 |
| UC261-10MG | 04061832932064 |