Przejdź do
UC18
(±)-Geosmin
≥97% (GC), liquid (oil)
Synonim(y):
2β,6α-Dimethylbicyclo[4.4.0]decan-1β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.30
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
liquid (oil)
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Geosmin, ≥97% (GC)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
liquid (oil)
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CCCC2(C)CCCCC12O
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
InChI key
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Geosmin has been used as a standard for GC-MS based analytical techniques[1]. Geosmin has also been used to study its adsorption on activated carbon.
Biochem/physiol Actions
Geosmin is a naturally occurring biomolecule that contributes to the earthy or musty flavor and odor in water supplies[2]. This water contaminant can be detected by humans at ng/l (parts per trillion) concentrations[3].
(±)-Geosmin is produced by Streptomyces coelicolor and cyanobacteria.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
717932SML2372SML2385
form
liquid (oil)
form
liquid
form
powder
form
powder
assay
≥97% (GC)
assay
97% (CP)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
-
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
UC18-10MG04061837410215
UC18-5MG04061837410222
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What can you tell me about the stereochemistry of Sigma-Aldrich's (±)-Geosmin products?
    1 answer
    1. The geosmin products listed by Sigma-Aldrich (CAS Registry number [16423-19-1]) are synthetic, and would be exactly a 50:50 mixture of the (+) and (-) isomers. Specifically, the natural (-) isomer is (4S,4aS,8aR)-4,8a-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-4a-ol. Therefore, the unnatural (+) isomer (the mirror image) is (4R,4aR,8aS)-4,8a-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-4a-ol.This information has not been confirmed by a specific rotation measurement or chiral analysis, but is known based on the method of preparation.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.