Przejdź do
U5377
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside
≥98% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
Arauridine, Spongouridin, 1-β-D-Arabinofuranosyluracil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
221-386-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
28749
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside, lymphoma antiproliferative
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
General description
1-β-d-arabinofuranosyluracil (Ara-U) is the detoxification product[1] or metabolite of 1-β-d-arabinofuranosylcytosine (Ara-C).[2] Uracil 1-β-D-arabinofuranoside is the human metabolite of a cytostatic agent called cytarabine (CYT).[3]
Application
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside may be used as a reference compound in the analysis of cytostatics and metabolites in hospital wastewater by hydrophilic interaction chromatography/tandem mass spectrometry to demonstrate its analytical possibilities and limitations.[4] It may also be used as a standard for chemical analysis to investigate the ecotoxicity and genotoxicity of cytotoxic antineoplastic drugs, like cytarabine (CYT) and their metabolites, like uracil-1-β-d-arabinofuranoside (AraU).[3]
Biochem/physiol Actions
1-β-D-Arabinofuranosyluracil (ara-U) is capable of inhibiting proliferation of L5178Y mouse lymphoma cells at 17 μM concentration.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U1128T3766251010
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
0.5 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 1 mM
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
U5377-250MG04061837409769