Przejdź do
U1128
Uracil
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.09
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-621-9
Beilstein/REAXYS Number:
507828
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
room temp
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Uracil belongs to the pyrimidine nucleobase family. It is naturally occurring and is an important and active part of RNA.[1]
Application
Uracil has been used as a supplement in complete synthetic medium 1×, synthetic complete glucose-based yeast media (SC)[2], and yeast extract with supplements (YES) media for culturing yeast cells.[3]
Biochem/physiol Actions
Uracil and its derivatives play an integral part in medicinal chemistry for the synthesis of cancer, viral infections, autosomal recessive disorder, thyroid, and diabetic drugs.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U07506630PHR1581
Uracil
Millipore
6630
Uracil
Uracil Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1581
Uracil
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
crystalline solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
hot water: 1 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uracil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
U1128-25G04061837404122
U1128-100G04061837404108
Questions
  1. Is this synthesized in in vitro or acell-derived product?
    1 answer
    1. This product is a Quality Level 200. Methods of preparation are considered proprietary for products of this Quality Level. The product is listed as a synthetic, non-animal source material. See the link below to review a sample Certificate of Origin:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/U1128-BULKSLCM8881.pdf