Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 789,00 zł |
Informacje o tej pozycji
789,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCCN2CCC(CC2)COC(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C29H35NO2.ClH/c1-31-28-16-14-24(15-17-28)9-8-20-30-21-18-25(19-22-30)23-32-29(26-10-4-2-5-11-26)27-12-6-3-7-13-27;/h2-7,10-17,25,29H,8-9,18-23H2,1H3;1H
InChI key
ZZSQARULZYQMIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: ~10 mg/mL at 60 °C | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| U3885-25MG | 04061832277110 |
| U3885-5MG | 04061832577661 |