Przejdź do
U3633
U 18666A
≥98% (HPLC), cholesterol synthesis inhibitor, powder
Synonim(y):
(3β)-3-[2-(Diethylamino)ethoxy]androst-5-en-17-one hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1793,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H41NO2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.06
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
U 18666A, powder
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
195-196.5 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL≥
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CC=C3C[C@H](CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H])OCCN(CC)CC
InChI
1S/C25H41NO2.ClH/c1-5-26(6-2)15-16-28-19-11-13-24(3)18(17-19)7-8-20-21-9-10-23(27)25(21,4)14-12-22(20)24;/h7,19-22H,5-6,8-17H2,1-4H3;1H/t19-,20-,21-,22-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
GZFYZYBWLCYBMI-MYZJJQSMSA-N
General description
U18666A, a cationic amphiphile/sterol, has a diethylaminoethyl chain linked to the 3-hydroxyl. It is an androstenolone derivative.[1]
Application
U 18666A has been used in fibroblast controls to study the mechanism of increase in autophagy in Niemann-Pick Disease Type C (NPC) cells[2].
U 18666A has been used:
  • as a competitive inhibitor of the Niemann-Pick disease, type C (NPC2) binding partner Niemann-Pick C1 (NPC1) to treat symbiotic and aposymbiotic adult Aiptasia to study the effect of global sterol transport inhibition[3]
  • in treating seminiferous tubules to study its effects on the localization pattern of VPS35-positive vesicles[4]
  • to study the U18666A treatment effects on early endosomes and late endosomes/multivesicular bodies (MVBs)[4]
  • as an NPC1 inhibitor to test its in vivo efficacy and study its effects on filovirus entry and infection[5]
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of cholesterol synthesis (inhibits desmosterol Δ24-reductase). Weak inhibitor of hedgehog (hh) signaling.
U18666A, a Niemann-Pick phenotype inducer[5], can inhibit the lysosomal cholesterol export and Ebola infection.[1]
Preparation Note
U 18666A is soluble in water at 10 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
662015A8423U6881
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 10 mg/mL≥
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: soluble
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
U3633-25MG04061833058800
U3633-5MG04061837409493