Przejdź do
A8423
Amiodarone hydrochloride
≥98% (TLC), powder, ion channel blocker
Synonim(y):
(2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl-4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29I2NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
681.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
243-293-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amiodarone hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=CC2)C3=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C3.Cl
InChI
1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
InChI key
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C8/9 and CYP3A family (minor pathway) inhibitor and substrate; CYP2D6, CYP3A family, CYP2D6, CYP2A6, CYP2B6 desethyl-form inhibitor
Application
Amiodarone hydrochloride has been used to study its interaction with cysteamine to stimulate autophagy in cultured biosensor cell lines. It has also been used in larval and adult organ toxicogenomic screening to analyze the transcriptional effects of pharmaceuticals.
Amiodarone hydrochloride is a non-selective ion channel blocker. Amiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death. Amiodarone hydrochloride has also been used in a study to determine concentrations of thyroid disrupting substances in effluents from wastewater treatment plants.
Biochem/physiol Actions
Non-selective ion channel blocker. Amiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9696SML1940SML0604
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
originator
Wyeth
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiodarone hydrochloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of Product A8423, Amiodarone hydrochloride, and in which solvents may it be reconstituted?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich tests the solubility of Product A8423, Amiodarone hydrochloride in water at a concentration of 50 mg/ml. This requires heating at 105 °C for 10 minutes. This concentration is above the solubility maximum at room temperature. As per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry 13th Ed., Entry #482, solubility at 25 °C, (g/100mL):  Water (0.07), Ethanol (1.28), Methanol (9.98), Chloroform (44.51), Methylene Chloride (19.2), and Hexane (0.03).Reportedly, the solubility of the product is 10 mg/ml each in DMSO and in dimethylformamide.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.