Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin, solution (supplied in DMSO)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution (supplied in DMSO)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin (Ub-AMC) is a fluorogenic Ub-base probe. It consists of AMC conjugated to the glycine residue of ubiquitin. Ub-AMC is a fluorogenic substrate for ubiquitin C-terminal hydrolase-L3 (UCH-L3) as well as other UCH isozymes.[1]
Manufactured for Sigma by Boston Biochem. Inc.
Application
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin (Ub-AMC) has been used as a fluorogenic substrate in deubiquitinase assay buffer.[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solution (supplied in DMSO) | form powder | form solid | form solid |
| storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?