Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł 1003,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1003,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 15%shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
The CD cell-degradable crosslinker is composed of matrix metalloprotease (MMP)-cleavable peptide (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows cells to spread and migrate by secreting matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9).
Application
Features and Benefits
- Slow gelling (takes 1.5 minutes to 4 minutes, depends on gel stiffness)
- Flexibility in modulating gel stiffness
- Contains MMP-cleavable crosslinker
- Does not allow cell recovery and post-culture analyses
- Cell inert hydrogel (if not customized with RGD peptide)
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Hydrogel Kits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
TrueGel3D™ to syntetyczna platforma hydrożeli do hodowli komórek 3D, której celem jest naśladowanie naturalnego środowiska pozakomórkowego w celu zapewnienia bardziej fizjologicznych warunków hodowli
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| TRUE8-1KT | 04061835539314 |