Wybierz wielkość
1260,00 zł
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
General description
Application
Features and Benefits
- Fast gelling (takes few seconds to minutes after addition of crosslinker)
- Flexibility in modulating gel stiffness
- Contains MMP-cleavable crosslinker
- Cells cannot be recovered
- Cells do not attach to hydrogel (if not customized with TrueGel3D RGD peptide)
Other Notes
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
TrueGel3D™ to syntetyczna platforma hydrożeli do hodowli komórek 3D, której celem jest naśladowanie naturalnego środowiska pozakomórkowego w celu zapewnienia bardziej fizjologicznych warunków hodowli
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Protokoły
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
TrueGel3D™ hydrogel enables cell encapsulation for 3D culture, mimicking native tissue environment with chemically defined properties.
Powiązane treści
Instructions