Przejdź do
TMO278616
Nunc® 1mL 96 DeepWell(TM) mata do zakrywania dołków na płytki
chemically resistant, sterile, case of 25 ea
Synonim(y):
mata pokrywy płyty, pokrywa płyty
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 278616
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 25 ea
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
packaging
case of 25 ea
manufacturer/tradename
Nunc 278616
General description
Elastyczne zatyczki Thermo Scientific Nunc 96 Well Caps z 96 wgłębieniami zaprojektowanymi specjalnie dla 96 studzienek w polistyrenowych płytkach DeepWell Thermo Scientific Nunc 1.0mL (278605 i 278606) chronią zawartość płytek podczas krótko- i długoterminowego przechowywania chemikaliów lub związków.
Features and Benefits
  • Caps with 96 indentations are made of Ethylene-Vinyl Acetate.
  • Specifically designed for use with Nunc 1.0mL Polystyrene Deep Well Plates 278605 (Z688711) and 278606 (Z688738).
  • Not suitable for Nunc Deep Well Plates Cat. Nos. 260251, 260252, 278752 and 278743.
  • Sterile
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1111TMO276000TMO276002
manufacturer/tradename
Nunc 278616
manufacturer/tradename
Nunc 276011
manufacturer/tradename
Nunc 276000
manufacturer/tradename
Nunc 276002
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
packaging
case of 25 ea
packaging
pack of 10, case of 50
packaging
case of 50 ea
packaging
case of 50 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TMO27861604061841581468