Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 276000
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 50 ea
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
packaging
case of 50 ea
manufacturer/tradename
Nunc 276000
color
natural
General description
Chroń wszystkie 96 studzienek podczas krótkoterminowego lub długoterminowego przechowywania chemikaliów lub związków za pomocą jednego urządzenia, używając maty Nunc™ 96-Well Cap Mats, które zapobiegają zanieczyszczeniu i parowaniu zawartości studzienek.
Features and Benefits
- Odporny chemicznie i
- Przebijalny
- Wytrzymuje niskie temperatury do -80°C
Legal Information
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description chemically resistant, pierceable well cap mats, natural, sterile, case of 50 ea | description volume 0.5 mL | description white polystyrene, V-bottom, non-sterile, pack of 10 | description capacity 500 μL, yellow, pkg of 40 ea |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Nunc 276000 | manufacturer/tradename BRAND 701358 | manufacturer/tradename Corning 3341 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030504119 |
| packaging case of 50 ea | packaging - | packaging case of 50, pack of 10 | packaging pkg of 40 ea |
| color natural | color - | color natural | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® 96 DeepWell™ pokrywka studzienki na płytkę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?