Przejdź do
T9505
L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17NO3 · C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.51
EC Number:
258-650-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3855339
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C16H17NO3.C7H8O3S/c17-15(10-12-6-8-14(18)9-7-12)16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,15,18H,10-11,17H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-;/m0./s1
InChI key
PJGVHBLZZQDFFM-RSAXXLAASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Negrel et al.
European journal of biochemistry, 247(3), 1127-1135 (1997-08-01)
We report the purification of hydroxycinnamoyl-CoA:tyramine N-(hydroxycinnamoyl)transferase (THT) to apparent homogeneity in 12% yield from tobacco (Nicotiana tabacum L. cv. Xanthi) cell-suspension cultures elicited with a commercial preparation of pronase. The purification procedure employs only four chromatography steps and takes
Sangkyu Park et al.
Biotechnology letters, 31(6), 911-915 (2009-02-21)
The plant-specific tyramine derivatives, feruloyltyramine (FT) and 4-coumaroyltyramine (CT), represent bioactive compounds found at low levels in many plant species. We generated transgenic rice seeds that produce high levels of CT (14 microg g(-1) seeds) and FT (2.7 microg g(-1)
J Brtko et al.
Endocrine regulations, 26(3), 127-131 (1992-09-01)
The effect of protease inhibitors N-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK) and N-carbobenzoxy-L-phenylalanine chloromethyl ketone (ZPCK) at concentrations ranging from 1.5 x 10(-6) mol/l to 1.5 x 10(-4) mol/l on the specific binding of 3,5,3'-triiodothyronine (T3) to rat liver nuclear receptors was