Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł 3136,50 zł |
Informacje o tej pozycji
3136,50 zł
Cena katalogowa3690,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
amphibian, human, pig
technique(s)
microarray: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TGFB1(7040), TGFB2(7042), TGFB3(7043)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity amphibian, human, pig | species reactivity horse, human, guinea pig, mouse, bovine, rabbit | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T9429-1MG | 04061826677261 |