Kluczowe dokumenty
SAB4502954
Sigma-Aldrich
Anti-TGF β1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CED, DPD1, TGF-β 1, diaphyseal dysplasia 1, progressive
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFB1(7040)
Opis ogólny
Anti-TGF β1 Antibody detects endogenous levels of total TGF β1 protein.
The TGF β1 (transforming growth factor β1) gene is mapped to human chromosome 19q13.2.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TGF beta1.
Immunogen Range: 336-385
Zastosowanie
Anti-TGF β1, C-Terminal antibody produced in rabbit has been used in immunohistochemistry and Western blot analysis.[1]
Działania biochem./fizjol.
TGF β1 (transforming growth factor β1) mediates cell vitality, proliferation, epithelial–mesenchymal transition and promotes angiogenesis. TGF β1 controls the process of apoptosis, organ development and bone formation.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fucoidan exerts protective effects against diabetic nephropathy related to spontaneous diabetes through the NF-?B signaling pathway in vivo and in vitro.
Wang Y
International Journal of Molecular Medicine, 35(4), 1067-1073 (2015)
Analysis of polymorphic TGFB1 codons 10, 25, and 263 in a German patient group with non-syndromic cleft lip, alveolus, and palate compared with healthy adults.
Stoll C
BMC Medical Genetics, 5:15, 1-9 (2004)
CD44v6 promotes ?-catenin and TGF-? expression, inducing aggression in ovarian cancer cells.
Wang J
Molecular Medicine Reports, 11(5), 3505-3510 (2015)
Loss-of-function of miR-142 by hypermethylation promotes TGF-?-mediated tumour growth and metastasis in hepatocellular carcinoma.
Yu Q
Cell Proliferation, 50(6) (2017)
Ken Yoshida et al.
Stem cells translational medicine, 7(12), 893-905 (2018-10-01)
Serum used in culture medium brings risks of immune reactions or infections and thus may hinder using ex vivo expanded mesenchymal stem cells (MSCs) for medical treatment. Here, we cultured MSCs in a serum-free medium (SF-MSCs) and in a medium