Przejdź do
T9069
Topoisomerase I human
buffered aqueous glycerol solution, ≥2 units/μL
Synonim(y):
DNA Topoisomerase I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Recombinant:
expressed in baculovirus
Concentration:
≥2 units/μL
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
100 kDa
concentration
≥2 units/μL
UniProt accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TOP1(7150)
General description
Topoisomerase I (TOP1) is mapped to human chromosome 20q12. TOP1 is a 91 kDa type IB enzyme and consists of N-terminal highly charged domain, a core, linker domain and a C-terminal catalytic domain with Tyr-723 active site residue.
Application
Topoisomerase I has been used in a study to assess implications for the regulation of HIV-1 replication. Topoisomerase I has also been used in a study to investigate the tumor suppressor protein kinase Chk2 is a mediator of anoikis of intestinal epithelial cells. [1]
Topoisomerase I human has been used for Topoisomerase I assay for screening inhibitors.
Biochem/physiol Actions
Topoisomerase I relaxes supercoiled DNA molecules. The enzyme initiates transient breakages and rejoins of phosphodiester bonds in superhelical turns of closed-circular DNA. Enzyme activity is independent of right- and left-handed superhelices.
Topoisomerase I human (TOP1) interacts with DNA by wrapping and takes a bi-lobed conformation. TOPI is essential for normal development and transcriptional regulation. Variants in the TOP1 gene is observed in patients with colorectal cancer.
Physical form
Solution containing 20 mM sodium phosphate, pH 7.4, 300 mM NaCl, 50 μg/mL BSA, 50% glycerol, and between 25-100 mM imidazole (concentration will be lot dependent).
Other Notes
One unit will relax 0.25 μg of supercoiled plasmid DNA in 30 minutes at pH 7.9 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0007150M1SRP2034SRP2032
Gene Information
human ... TOP1(7150)
Gene Information
human ... TOP1(7150)
Gene Information
human ... TOP1(7150)
Gene Information
human ... TOP1(7150)
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
frozen liquid
form
frozen liquid
recombinant
expressed in baculovirus
recombinant
-
recombinant
expressed in insect cells
recombinant
expressed in insect cells
concentration
≥2 units/μL
concentration
-
concentration
1000 μg/mL
concentration
500 μg/mL
mol wt
100 kDa
mol wt
-
mol wt
~25.3 kDa
mol wt
~15.2 kDa
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T9069-250UN04061834403463
Questions
  1. Is there any determined protocol to inactivate the enzyme after the reaction?
    1 answer
    1. Unfortunately, a protocol for inactivation of this enzyme is not available. There are a number of publications regarding the inactivation and inhibition of Topoisomerases. Please review the links below to publications that may offer additional information.
      Heat sensitivity:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8188763/
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8854885/
      Topoisomerase inhibitors:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2707511/