Przejdź do
T8019
Tentoxin from Alternaria tenuis
Naturally occurring phytotoxic cyclic tetrapeptide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.50
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fungus (Alternaria tenuis)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC1NC(=O)C(C)N(C)C(=O)CNC(=O)\C(=C/c2ccccc2)N(C)C1=O
InChI
1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
InChI key
SIIRBDOFKDACOK-LFXZBHHUSA-N
General description
Tentoxin is a majorly occurring cyclic tetrapeptide mycotoxin that is excreted by the Alternaria fungal species like Alternaria alternata and Alternaria tenuis.
Biochem/physiol Actions
It induces chlorosis in germinating seedlings of many dicotyledonous plants. Tentoxin has been postulated to inhibit cyclic photophosphorylation by acting as an energy transfer inhibitor at the terminal steps of ATP synthesis and to target the F1 moiety of photosynthetic H+-ATPases. A kinetic analysis of the action of tentoxin on the chloroplast F1 H+-ATPase (CF1) portion of chloroplast ATP synthase has been reported.
Tentoxin is phytotoxic, which induces chlorosis in plant leaves and germinating seedlings. It also halts photophosphorylation by inhibiting chloroplastic ATP synthase. Tentoxin over energizes thylakoids and is converted to isotentoxin by UV irradiation.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37018A1312A3171
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
~96%
assay
-
biological source
fungus (Alternaria tenuis)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)