Przejdź do
T7701
TargeTron Wektor pJIR750ai
Expression Vector for Bacterial Gene Knockout
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
TargeTron vector pJIR750ai is a 10,262 bp expression vector intended for use with the TargeTron Gene Knockout System, Catalog Number TA0100. This circularized vector can be used for targeted gene knockouts in gram-positive bacteria such as Clostridium perfringens type A.1 Expression of the group II intron RNA is under the control of the β-2 toxin gene promoter, cpb2.1 As supplied, the pJIR750ai vector is re-targeted to the α-toxin (plc) gene. α-Toxin, a phospholipase C, is an extracellular toxin produced by all C. perfringens isolates.1 For validation in a specific C. perfringens strain, this vector can be used directly to knockout plc without any further modifications using the enclosed protocol. In order to re-target this vector to knockout other genes, the plc specific IBS-EBS fragment (350 bp) between the Hind III and BsrG I sites can be cut out and replaced with another gene specific fragment. For re-targeting protocols, refer to the TargeTron Gene Knockout System User Guide, Catalog Number TA0100, at sigma-aldrich.com.
Legal Information
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6701T2076CRISPR16H
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T7701-2UG04061838043771