Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Form:
liquid
Concentration:
(5x108 TU/ml (via p24 titering assay))
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 8x25 μL (aliquots)
concentration
(5x108 TU/ml (via p24 titering assay))
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Produkt Lenti CRISPR HPRT1 gRNA Control Transduction Particles (wektor LV02) jest krytyczną kontrolą pozytywną stosowaną do monitorowania wydajności transdukcji dla lentiCRISPR. Białko kodowane przez ten gen jest transferazą, która odgrywa kluczową rolę w generowaniu nukleotydów purynowych. Komórki z nienaruszonym HPRT1 umierają po ekspozycji na 6-TG (nr produktu A4882), antymetabolit stosowany w leczeniu białaczek. I odwrotnie, komórki z znokautowanym HPRT1 będą rosły w czasie z selekcją 6-TG. Jest to ukierunkowane na zwalidowane miejsce CRISPR HPRT1, które służy jako kontrola eksperymentalna dla lenti CRISPR. Pozytywna kontrola lenti CRISPR wykorzystuje dwuskładnikowy system składający się z plazmidu RNA prowadzącego U6 ukierunkowanego na ludzki gen HPRT1 i kasety oporności na puromycynę napędzanej przez Ef1a. Ta kontrola wymaga dostarczenia Cas9 przez oddzielny wektor.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję kompatybilnymi plazmidami pakującymi i otoczkowymi.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję kompatybilnymi plazmidami pakującymi i otoczkowymi.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Other Notes
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration (5x108 TU/ml (via p24 titering assay)) | concentration (5x108 TU/ml (via p24 titering assay)) | concentration (1x106 TU/ml (via p24 titering assay)) | concentration (1x106 TU/mL (via p24 titering assay)) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?