Przejdź do
T7513
Thrombin from bovine plasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Synonim(y):
Factor IIa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
Specific activity:
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Level
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
mol wt
heavy chain ~33 kDa, light chain ~5 kDa
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... F2(280685)
Biochem/physiol Actions
Serine protease that selectively cleaves Arg-Gly bonds in fibrinogen to form fibrin and fibrinopeptides A and B.
Physical form
Lyophilized from saline sodium citrate buffer, pH 6.5
Analysis Note
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard, Lot K.
The NIH assay procedure uses 0.2 mL of diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 mL of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Other Notes
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6634T7572T4897
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
specific activity
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
specific activity
400-1000 NIH units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
Gene Information
cow ... F2(280685)
Gene Information
cow ... F2(280685)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
rabbit ... F2(100009146)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
UniProt accession no.
P00735
UniProt accession no.
P00735
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
Q28731
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Produkty
Czynnik trombinowy IIa jest endolityczną proteazą serynową, która selektywnie rozszczepia wiązania Arg--Gly fibrynogenu, tworząc fibrynę i uwalniając fibrynopeptydy A i B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Powiązane treści
Rosaria Ottanà et al.
Bioorganic chemistry, 92, 103211-103211 (2019-09-07)
Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) acts as a negative regulator of insulin and leptin signalling and is crucially involved in the development of type 2 diabetes mellitus, obesity, cancer and neurodegenerative diseases. Pursuing our efforts to identify PTP1B inhibitors endowed
U Seligsohn
Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia, 18 Suppl 4, 161-165 (2012-06-29)
For patients affected by severe inherited platelet dysfunctions, e.g. Glanzmann thrombasthenia (GT) or Bernard-Soulier syndrome (BSS), platelet transfusion is frequently needed for controlling spontaneous bleeding, and is always needed when trauma occurs or surgery is performed. For the mild-to-moderate bleeding
J Y Chueh et al.
AJNR. American journal of neuroradiology, 32(7), 1237-1244 (2011-05-21)
Mechanical behavior of the thromboembolus is one of the key factors that determine the efficacy of thrombectomy devices for revascularization in AIS. We characterized the mechanical properties and composition of thromboemboli from clinical cases and compared them with commonly used
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T7513-500UN04061835559367
T7513-250UN04061835559350
T7513-100UN04061835546435
T7513-1000KU04061831169485
T7513-50UN04061837373510