Przejdź do
T7205
Tegafur
powder
Synonim(y):
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil, Ftorafur, Tegafur
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
364,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9FN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
241-846-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
364,65 zł
Cena katalogowa429,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
171-173 °C (lit.)
solubility
DMSO: >50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
InChI key
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Tegafur has been used as an internal standard for the analysis of 5′DFCR (5′deoxyfluorocytidine) and 5′DFUR (5′deoxyfluorouridine) using HPLC techniques[1]. Tegafur has also been used as an internal standard for the chromatographic assay of azidothymidine (AZT)[2].
Biochem/physiol Actions
Tegafur is a pro-drug of 5-fluorouracil, an antimetabolite used as an antineoplastic agent. It has been used as adjuvant chemotherapy for curatively resected colorectal cancer therapy.
Preparation Note
Tegafur is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 50 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F5307PZ0215PZ0327
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >50 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T7205-25MG04061833026182
T7205-5MG04061833026199