Przejdź do
T6137
Trioxsalen
≥98% (HPLC), powder, photochemical DNA crosslinker
Synonim(y):
2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4,5′,8-Trimethylpsoralen, TMP, Trisoralen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1054,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
1674,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
223-459-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
221723
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trioxsalen, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
229-231 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 269 nm; λem 445 nm in methanol, λex 321 nm; λem 445 nm (bound to DNA in Tris, pH 8.1)
originator
Valeant
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc2cc3C(C)=CC(=O)Oc3c(C)c2o1
InChI
1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
InChI key
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Trioxsalen has been used for mutagenesis of N2 worms4,5.
Trioxsalen has been used:
  • to induce small deletion mutations in worms
  • in combination with ultraviolet A (UVA)
  • to induce interstrand crosslinks (ICLs) in DNA
  • for the preparation and photoactivation of trimethyl psoralen
Biochem/physiol Actions
Photochemical crosslinker of DNA that has been used as a probe for nucleic acid structure and function.
Photochemical crosslinker of DNA that has been used as a probe for nucleic acid structure and function. Trioxsalen has also been used to crosslink DNA onto mica surfaces.
Trioxsalen (TRX) is a 4,5′,8-trimethylated psoralen analog, which belongs to the family of furocoumarins. It is mostly used to treat psoriasis.[1]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Valeant. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Trioxsalen is soluble in chloroform at 50 mg/ml and yields a clear, colorless to faint yellow solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4330P8399PHL80322
Trioxsalen phyproof® Reference Substance
PHL80322
Trioxsalen
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
originator
Valeant
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trioxsalen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)