Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-639-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
152784
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Psoralen, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 335 nm; λem 460 nm (pH 7.0)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
InChI key
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
Psoralen has been used:
- as a crosslinker for dsRNA for in- situ hybridization studies
- in testing melanin dispersal effects in fish scale melanophores
- to test its stimulatory effects in osteoblast a cell proliferation assay
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biochem/physiol Actions
Psoralen belongs to the linear type furanocoumarins. It intercalates and induces interstrand cross-links in DNA. On UV exposure psoralen is excited leading to irreversible intercalation with DNA by covalent bond formation. This property of psoralen ultraviolet A light (PUVA) is exploited in treating skin diseases and cutaneous T-cell lymphoma. However, usage psoralen also leads to hepatotoxicity and cytotoxicity by the generation of psoralen photoproducts (POPs). It may be useful in treating osteoporosis
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λex 335 nm; λem 460 nm (pH 7.0) | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Psoralen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?