Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3670,00 zł
composition
Contains ~50% protein (Lowry); balance primarily sodium chloride and sodium phosphate buffer.
Quality Segment
availability
not available in USA
solubility
H2O: soluble 0.50-0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble 0.50-0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, DMSO: freely soluble, petroleum ether: slightly soluble | solubility sterile distilled water: soluble | solubility - |
| availability not available in USA | availability not available in USA, Japan | availability not available in Canada | availability not available in USA |
| composition Contains ~50% protein (Lowry); balance primarily sodium chloride and sodium phosphate buffer. | composition - | composition - | composition Protein, ~25% Lowry |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T5662-1MG | 04061826739969 |