Przejdź do
T5639
Ticarcillin disodium salt
Synonim(y):
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Carboxy-3-thienylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N2Na2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.39
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282427
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
semisynthetic
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C([O-])=O)c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C15H16N2O6S2.2Na/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6;;/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,9+,12-;;/m1../s1
InChI key
ZBBCUBMBMZNEME-QBGWIPKPSA-L
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Ticarcillin is a semisynthetic antibiotic with a broad spectrum of bactericidal activity against many gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. It is commonly used in combination with clavulanate in order to improve it′s efficacy[1]. It is used to study appropriate dosing in pediatric patients who have cystic fibrosis[2].
Biochem/physiol Actions
Ticarcillin is a β-Lactam antibiotic that prevents bacterial cell wall biosynthesis at the level of peptidogylcan cross-linking by inhibiting peptidoglycan transpeptidases. It is derived from penicillin and is similar to carbenicillin in action. Ticarcillin is susceptible to degradation by β-lactamases[1].
Packaging
1G
Preparation Note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive. Keep in a dry place.
Other Notes
β-Lactam antibiotic
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2820C5793C8145
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
biological source
semisynthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
-
color
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T5639-1G04061835550135
Questions
  1. Is the potency indicated for T5639 (CAS 4697-14-7) to be interpreted as the potency for the free form of Ticarcillin, or is it the potency of the salt form?
    1 answer
    1. The potency of T5639 is for the free form of Ticarcillin per USP.