Przejdź do
C8145
Cefsulodin sodium salt hydrate
third-generation cephalosporin antibiotic
Synonim(y):
7-(D-α-Sulfophenylacetamido)ceph-3-em-3-(4′-carbamoylpyridinium)methyl-4-carboxylate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19N4NaO8S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.53 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51284140
EC Number:
257-692-4
MDL number:
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@@H](c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C3=O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H20N4O8S2.Na/c23-18(27)13-6-8-25(9-7-13)10-14-11-35-21-15(20(29)26(21)16(14)22(30)31)24-19(28)17(36(32,33)34)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15,17,21H,10-11H2,(H4-,23,24,27,28,30,31,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,17-,21-;/m1./s1
InChI key
REACMANCWHKJSM-DWBVFMGKSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cefsulodin is a third generation cephalosporin antibiotic that has very specific activity against Pseudomonas aeruginosa. Cefuslodin is used in CIN (cefsulodin-Irgasan-novobiocin) agar to select for microorganisms such as E. coli. Cefsulodin is a substrate for rat Oatp1a4. It has been used to study multidrug resistance-associated protein 4 in efflux transport of prostaglandin E2 across the mouse blood-brain barrier[1].
Cefsulodin is used to study the effect of expression, binding, and inhibition of PBP1 and other penicillin-binding proteins (PBPs) on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Biochem/physiol Actions
Cefsulodin is a cephalosporin. Cephalosporins disrupt cell wall synthesis by inhibiting PBP crosslinking of peptidoglycan.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5020C5793C7912
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)