Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 299,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 5320
size
120 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel | material PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel | material anti-magnetic stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| size 120 mm | size 110 mm | size 110 mm | size 110 mm |
| manufacturer/tradename Ted Pella 5320 | manufacturer/tradename Ted Pella 5622-TEF | manufacturer/tradename Ted Pella 504-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 503C-NM |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T5540-1EA | 04061826747629 |