Przejdź do
T4287
Tweezers
Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
Synonim(y):
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers, Ted Pella 503C-NM, laboratory forceps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 503C-NM
size
110 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T4537T5415T5790
Tweezers Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
T4287
Tweezers
Tweezers Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T4537
Tweezers
Tweezers Style #00, sharp, anti-magnetic stainless steel
T5415
Tweezers
Tweezers Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T5790
Tweezers
material
anti-magnetic stainless steel
material
anti-magnetic stainless steel
material
anti-magnetic stainless steel
material
anti-magnetic stainless steel
manufacturer/tradename
Ted Pella 503C-NM
manufacturer/tradename
Ted Pella 505-NM
manufacturer/tradename
Ted Pella 5312
manufacturer/tradename
Ted Pella 504-NM
size
110 mm
size
110 mm
size
115 mm
size
110 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)