Przejdź do
T4951
2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
(2-[2-(3-Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl]ethanamine dimaleate, Compound 39
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20F3N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: ~20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c(n1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3N3.2C4H4O4/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-17-7-10(18-11)4-5-16;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3,6-7H,4-5,16H2,(H,17,18);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChI key
GGDUVPKRZGATLR-SPIKMXEPSA-N
Application
2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate has been used to study the induction of goblet cell secretion in rats3. 2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate has also been used to study the role of H1 receptor in COX-2 regulation and prostanoid homeostasis in human vascular endothelial cells4.
Biochem/physiol Actions
2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate was found to be the most potent and selective H1 histamine receptor agonist of a panel of compounds in functional in vitro studies on histamine H2, H3, and other neurotransmitter receptors. It showed better potency at the guinea pig H1 histamine receptor than at the human H1 histamine receptor (pKi : 5.9). The selectivity of 2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate was found to be 2138 (H1:H2), > 64 (H1:H3), 1000 (H1:M3), 105 (H1: a1), 708 (H11), and 71 (H1:5HT2A). 2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate does not cross the blood-brain barrier.
Potent and selective H1 histamine receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate is soluble in water at approximately 20 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1463SML1355SML0187
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ~20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
off-white
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to tan
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)