Przejdź do
SML1463
NHI-2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Hydroxy-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-Indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
483,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12F3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
483,65 zł
Cena katalogowa569,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ON(C(C(OC)=O)=C1)C2=C1C(C(F)(F)F)=CC(C3=CC=CC=C3)=C2
InChI
1S/C17H12F3NO3/c1-24-16(22)15-9-12-13(17(18,19)20)7-11(8-14(12)21(15)23)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,23H,1H3
InChI key
YPPFWRWCZNXINO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NHI-2 is an inihbitor of Lactate dehydrogenase-A (LDH-A, LDHA), a key enzyme necessary to sustain glycolysis, the major pathway used by many cancer cells for cell growth and proliferation (the Warburg effect). NHI-2 has anti-glycolytic activity against a variety of cancer cells. NHI-2 inhibited cell growth of pancreatic cancer LPC006 and PANC-1 cells and enhanced the antiproliferative effects of Gemcitabine and caused apoptosis in colon cancer HCT116 cells.
NHI-2 is an inihbitor of Lactate dehydrogenase-A (LDH-A, LDHA).
NHI-2 possesses highr cell permeability.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2848SML1976SML2710
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
pink to light red
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)