Przejdź do
T4762
Myristyltrimethylammonium bromide
≥99%
Synonim(y):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.39
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-291-9
Beilstein/REAXYS Number:
3633227
MDL number:
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99%
mol wt
micellar avg mol wt 27,000
aggregation number
80
technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
solubility
H2O: 10 % (w/v)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
General description
Myristyltrimethylammonium bromide is a cationic/zwitterionic type of surfactant.
Application
Myristyltrimethylammonium has been used in a study to assess a surfactant-controlled synthetic method to obtain a nanophase of mesoporous ceria-zirconia solid solution containing cationic defects in the crystalline structure. It has also been used in a study to determine the low molecular weight of organic acids in soils and plants by capillary zone electrophoresis. [1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
87210T2450000324411
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
≥97.5% (AT), 98% (AT)
assay
-
assay
≥99% (titration)
aggregation number
80
aggregation number
80
aggregation number
80
aggregation number
-
solubility
H2O: 10 % (w/v)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 100 mg/mL
CMC
4-5 mM (20-25°C)
CMC
4-5 mM (20-25°C)
CMC
4-5 mM (20-25°C)
CMC
-
mp
245-250 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristyltrimethylammonium bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Surfactant-controlled synthesis of Pd/Ce"0"."6Zr"0"."4O"2 catalyst for NO reduction by CO with excess oxygen
Gonzalez, C., et al.
Applied Surface Science, 243, 10-10 (2005)
Ying-Hui Li et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(6), 775-780 (2003-03-29)
Determination of low molecular weight organic acids in soils and plants by capillary zone electrophoresis was accomplished using a phthalate buffer and indirect UV detection mode. The influence of some crucial parameters, such as pH, buffer concentration and surfactant were
Effects of surfactants and their mixtures on inhibition of the corrosion process of ferritic stainless steel
Fuchs-Godec, R.
Electrochimica Acta, 54, 9-9 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T4762-250G04061838357038
T4762-500G04061837346705
T4762-5G04061833613870
T4762-100G04061837346644
T4762-1KG04061837346699
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?