Merck
T2450000
Trimethyltetradecylammonium bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Myristyltrimethylammonium bromide, Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
Wybierz wielkość
200 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.39
Beilstein:
3633227
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cetrimide
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 27,000
producent / nazwa handlowa
EDQM
liczba agregacji
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Bromek trimetylotetradecyloamoniowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric W Crick et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 57, 25-33 (2014-01-28)
The goal of this study was to use a status epilepticus steady-state chemical model in rats using the convulsant, 3-mercaptopropionic acid (3-MPA), and to compare the changes in striatal neurotransmission on a slow (5min) and fast (60s) timescale. In vivo