Przejdź do
T4182
Tyrphostin AG 1478
≥98%, EGFR tyrosine kinase inhibitor, solid
Synonim(y):
N-(3-Chlorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
935,00 zł
794,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.75
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tyrphostin AG 1478, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, ethanol: soluble 10 mg/mL, methylene chloride: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChI key
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Application
Tyrphostin AG 1478 has been used as epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor to study its effect on desmoid cell mobility in boyden chamber motility assays. It has also been used to inhibit phosphorylation of c-Met by exogenous transforming growth factor α in epidermoid carcinoma cell line A431.[1]
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of epidermal growth factor receptor protein
Tyrphostin AG 1478 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor. It contributes to the development of hypomagnesemia and cardiac dysfunction in rats. Tyrphostin AG 1478 acts as a potential therapeutic agent for breast cancer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the EGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Tyrphostin AG 1478 dissolves in DMSO:MeOH (1:1) at 10 mg/ml to yield a clear, colorless solution. It is also soluble in methylene chloride (10 mg/ml), ethanol (10 mg/ml) and 0.1 N HCl (less than 0.4 mg/ml). However, it is insoluble in water, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin, and 0.1 N NaOH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U103A6566A138
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, ethanol: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble, DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, methylene chloride: soluble 10 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
solubility
0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: insoluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
mouse ... Oprk1(18387)
rat ... Oprd1(24613), Oprk1(29335), Oprm1(25601)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyrphostin AG 1478
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T4182-5MG04061837345647
T4182-1MG04061837345616