Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
Informacje o tej pozycji
622,00 zł
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
SMILES string
NCC(O)(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO4S/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12,5-11)6-16(13,14)15/h1-4,12H,5-6,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 1 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL | solubility H2O: 48 mg/mL, 0.1 M NaOH: 7 mg/mL, ethanol: soluble | solubility H2O: 1.8 mg/mL, methanol: 14 mg/mL, DMSO: 2.5 mg/mL | solubility 0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, ethanol: soluble 10 mg/mL, methylene chloride: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble |
| color white | color white | color white | color - |
| Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... EGFR(1956) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?