Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 604,00 zł |
Informacje o tej pozycji
604,00 zł
biological source
Streptomyces rimosus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 0.90-1.10 mg/mL, clear, colorless, H2O: moderately soluble, aqueous acid: moderately soluble, ethanol: moderately soluble, methanol: moderately soluble
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cc(C#N)c12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
InChI key
XOKJUSAYZUAMGJ-WOUKDFQISA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble 0.90-1.10 mg/mL, clear, colorless, aqueous acid: moderately soluble, methanol: moderately soluble, H2O: moderately soluble | solubility DMSO: soluble 1 mg/mL, H2O: soluble 3 mg/mL | solubility methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan, DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, acetone: slightly soluble, acetonitrile: soluble, benzene: slightly soluble, chloroform: slightly soluble, ethyl acetate: slightly soluble, lower alcohols: soluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T3580-10MG | 04061832649443 |