SMB00287
Formycin A
from Streptomyces kaniharaensis, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-C-(7-Amino-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-3-yl)-1,4-anhydro-(1S)-D-Ribitol, 7-Amino-3-(β-D-ribofuranosyl)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, 8-Aza-9-deazaadenosine, Formycin, NSC 102811
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Streptomyces kaniharaensis
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: soluble 1 mg/mL
H2O: soluble 3 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
viruses (Antiretroviral)
Tryb działania
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
informacje o genach
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)