Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł 368,05 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 944,00 zł 708,00 zł |
Informacje o tej pozycji
368,05 zł
Cena katalogowa433,00 złZaoszczędź 15%biological source
plant
Quality Segment
description
Synthesized from natural α-tocopherol
form
oil or semi-solid
specific activity
~1360 IU/g
color
yellow
mp
~25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
Application
- as a component of growth medium for retinal cell lines
- as an external standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to study its composition in leafy vegetables
- in the preparation of trans-resveratrol-encapsulated lipid nanocarriers (R-nano)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source plant | biological source synthetic | biological source semisynthetic |
| form oil or semi-solid | form liquid (or semi-solid) | form liquid | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp ~25 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| color yellow | color white to yellow | color - | color white to yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-α-Tocopherol acetate
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?