Przejdź do
T3126
D-α-Tocopherol succinate
semisynthetic, 1210 IU/g
D-α-Tocopherol succinate
Synonim(y):
Vitamin E succinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1432,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H54O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.78
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
224-403-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4038233
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
semisynthetic
Quality Segment
form
powder
specific activity
1210 IU/g
color
white to yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
InChI key
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
General description
α-Tocopherol succinate is a fat soluble vitamin. α-Tocopherol is a form of vitamin E, which can be obtained through dietary sources. RRR-α-tocopherol is a natural form of α-Tocopherol.
Application
D-α-Tocopherol succinate has been used:
  • to as a dietary supplement to study its immunomodulatory effects in chicks
  • as a dietary supplement in pregnant women to evaluate its effects on arsenic exposure
  • as an antioxidant to investigate concurrent pathways of cell death due to acute exercise
Biochem/physiol Actions
Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by homo sapiens. α-Tocopherol succinate is used along the α-Tocopherol acetate, α-Tocopherol nicotinate and other esterified forms as a vitamin E supplement with similar but differential activities.
α-Tocopherol is also called as a radical-chain breaker due to its anti-oxidant property.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9525547782PHR1029
description
semisynthetic, 1210 IU/g
description
BioXtra, ≥98.0% (HPLC)
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
semisynthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
color
white to yellow
color
white to faint yellow
color
-
color
-
specific activity
1210 IU/g
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-α-Tocopherol succinate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review