Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
Quality Level
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.5
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| pH 7.5 | pH 7.5 | pH 7.2 | pH 7.4 |
| impurities DNase, RNase, Protease, none detected, endotoxin, tested, bioburden, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb) | impurities DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb) | impurities DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb) | impurities DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2944-100ML | 04061837343599 |
| T2944-1L | 04061838184856 |