Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł 247,50 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 913,00 zł |
Informacje o tej pozycji
247,50 zł
Cena katalogowa330,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
concentration
1 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade BioPerformance Certified, Molecular Biology |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 1 M | concentration 1 M | concentration 1 M | concentration 1 M |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| pH 7.2 | pH 7.4 | pH 7.5 | pH 8.0 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?