Przejdź do
T2803
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
Ethyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8555209
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.)
fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin is a fluorogenic substrate for cytochrome P-450 catalyzed O-de-ethylation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3165N0252SML2821
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
fluorescence
λex 333 nm; λem 416 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T2803-5MG04061832910253