Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7F2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DiFMUP, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(OP(O)(O)=O)c(F)cc12
InChI
1S/C10H7F2O6P/c1-4-2-7(13)17-9-5(4)3-6(11)10(8(9)12)18-19(14,15)16/h2-3H,1H3,(H2,14,15,16)
InChI key
DZANYXOTJVLAEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DiFMUP (6,8-difluoro-4-methylumbelliferyl phosphate), a fluorinated analog of MUP, is a fluorescent synthetic substrate for continuous assessment of phosphatase activity. DiFMUP excitation/emission maxima are 358/450 nm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?