Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
266,00 zł
form
powder
Quality Segment
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
- Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
- Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
- Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
- Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
- Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material.
- Synthesis of Sn(II)-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts.
- Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes.
- Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions.
- Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder or crystals | form powder, chunks or granules | form powder or crystals |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tungstosilicic acid hydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2786-10G | 04061837343223 |
| T2786-50G | 04061835559787 |