Przejdź do
T2573
Troglitazone
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
Synonim(y):
(±)-5-[4-[(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-yl)methoxy]benzyl]-2,4-thiazolidinedione, CS-045
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Troglitazone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: 20 mg/mL
SMILES string
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)COc3ccc(CC4SC(=O)NC4=O)cc3
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
InChI key
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Troglitazone is used to treat type 2 diabetes. It is associated with liver injury. Troglitazone functions as an inducer of cytochrome3A.
Application
Troglitazone has been used as a reagent in adipocyte differentiation medium.
Biochem/physiol Actions
PPARγ agonist; anti-diabetic thiazolidinedione (TZD) with anti-inflammatory and anti-tumor activity; induces apoptosis via a p53 pathway.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) and Potassium Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Studies using troglitazone have reported that it can increase AMP-activated protein kinase (pAMPK) and phosphorylated acetyl-CoA carboxylase in isolated rat extensor digitorum longus muscles1. Furthermore, analysis of troglitazone-mediated autophagy is reported to correlate with the stimulation of AMPK α2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1884E6910R2408
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Gene Information
human ... PPARA(5465), PPARG(5468)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PPARG(5468)
Gene Information
human ... PPARG(5468)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Troglitazone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T2573-5MG04061837342448