Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
Nazwa produktu
Trifluorothymidine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
190-193 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2255-100MG | 04061837341939 |
| T2255-1G | 04061826694541 |